  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   MTT, a yellow tetrazole dye, can be reduced to a water-insoluble purple formazan compound by mitochondrial reductase enzymes. Since reduction only occ...
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide ≥98%
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ≥98%
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide(MTT) is an histochemical/cytochemical reagent. It is converted to water-insoluble MTT-for...
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Storage: +4°C, protect from light
3- (4,5-Dimethyl-2-thiazolyl-2)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide is used as a colorimetric metabolic activity i...
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
UOM:  1 * 1 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 