  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
α-Ionone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   α-Ionone, technical grade
Katalógus szám: (MOLEM87966374)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   α-Ionone
UOM:  1 * 100 g