  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
β-Ionone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   β-Ionone ≥96%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   β-Ionone ≥96%
Katalógus szám: (MOLEM35676152)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   β-Ionone
UOM:  1 * 100 g