  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
UOM:  1 * 1 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%