  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-ethanoyloxy-3-5-6-6-tetramethyl-6-4-8-12-trimethyltridecyl-benzo-b-oxacyclohexan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   DL-α-Tocopherol acetate
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   D-α-tocopherol is the predominant form of vitamin E in plasma and tissues. This product is a semi-synthetic acetate ester of naturally occuring α-toco...
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   CAS No.: 52225-20-4
MDL No.: MFCD00072042
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Sto...
Katalógus szám: (USPH1667701)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   DL-α-Tocopherol acetate
UOM:  1 * 250 mg
1 - 5  of 5