  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ammonium-acetat-vizes-oldat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (A4716.0250)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Ammónium acetát vizes oldat
UOM:  1 * 250 ml
Katalógus szám: (ROCKMB-041)
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   Ammónium acetát vizes oldat
UOM:  1 * 100 ml