  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
(±)-2-Hydroxyisovaleric acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (H60872.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (±)-2-Hydroxyisovaleric acid ≥98%
UOM:  1 * 1 g