  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
(±)-2-Bromoisovaleric acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (±)-2-Bromoisovaleric acid ≥97%
Katalógus szám: (ACRO268880250)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (±)-2-Bromoisovaleric acid ≥98%
UOM:  1 * 25 g