  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-butyl-2-3-dimethylimidazoliumtrifluormethansulfonat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulphonate
UOM:  1 * 10 g