  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "6-aminopurin-0-5-h2so4"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Adenine sulphate
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Adenine sulphate
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Adenine sulphate
Katalógus szám: (MOLE40343098-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Adenine sulphate
UOM:  1 * 100 g
1 - 4  of 4