  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-2-aminoethyl-5-hydroxyindol-1-hcl"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   Serotonin hydrochloride
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Serotonin hydrochloride
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Serotonin hydrochloride
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   A tryptophan based amino acid neurotransmitter.
Serotonin hydrochloride is used as a neurotransmitter and functions as an endogenous serotonin re...
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Serotonin hydrochloride
Katalógus szám: (MOLE29525281-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Serotonin hydrochloride
UOM:  1 * 1 g
1 - 6  of 6