  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-methyl-5-nitroindol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO424630025)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Methyl-5-nitroindole
UOM:  1 * 2,5 g