  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-2-aminoethyl-indol-1-hcl"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Tryptamine hydrochloride
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Tryptamine hydrochloride
Katalógus szám: (MOLEM85276982)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Tryptamine hydrochloride
UOM:  1 * 25 g