  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-dimethylamino-methyl-indol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Gramine
Katalógus szám: (MOLE82166971-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Gramine
UOM:  1 * 25 g