  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "5-brom-3-dimethylamino-methyl-indol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO439600010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Bromogramine
UOM:  1 * 1 g