  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "5-indolcarbonsaeuremethylester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methyl indole-5-carboxylate
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methyl indole-5-carboxylate
Katalógus szám: (MOLEM41072002)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Methyl indole-5-carboxylate
UOM:  1 * 1 g