  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-indolcarbonsaeuremethylester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methyl indole-4-carboxylate
Katalógus szám: (ACRO334030010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methyl indole-4-carboxylate
UOM:  1 * 1 g