  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-indolcarbonsaeuremethylester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methyl indole-3-carboxylate
Katalógus szám: (MOLEM12121508)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Methyl indole-3-carboxylate
UOM:  1 * 25 g