  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-boc-3-bromindol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (H27022.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-Boc-3-bromoindole
UOM:  1 * 1 g