  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-phenylbenzo-b-azacyclopentan-5-on"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (MOLEM57801964)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1-Phenyloxindole
UOM:  1 * 25 g