  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-fluorbenzo-b-azacyclopentan-5-on"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (H32176.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Fluorooxindole
UOM:  1 * 1 g
Katalógus szám: (ACRO442355000)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Fluorooxindole
UOM:  1 * 500 mg