  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "5-chlorbenzo-b-azacyclopentan-5-on"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   6-Chlorooxindole
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   6-Chlorooxindole
Katalógus szám: (MOLEM51694620)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   6-Chlorooxindole
UOM:  1 * 5 g