  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "5-klor-1-3-dihidro-2h-indol-2-on"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Klór-1,3-dihidro-2H-indol-2-on
Katalógus szám: (MOLEM70090951)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Klór-1,3-dihidro-2H-indol-2-on
UOM:  1 * 5 g