  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-fluor-4-methoxybenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Fluoroanisole
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Fluoroanisole
Katalógus szám: (MOLE54634510-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Fluoroanisole
UOM:  1 * 100 g