  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-fluor-3-methoxybenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Fluoroanisole
Katalógus szám: (MOLEM31904135)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Fluoroanisole
UOM:  1 * 100 g