  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3,4-Difluoroanisole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3,4-Difluoroanisole
Katalógus szám: (ACRO249550050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3,4-Difluoroanisole
UOM:  1 * 5 g