  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1,3,5-Trifluorobenzene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,3,5-Trifluorobenzene ≥98%
Katalógus szám: (MOLEM36685457)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1,3,5-Trifluorobenzene
UOM:  1 * 5 g