  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-2-difluorbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,2-Difluorobenzene
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1,2-Difluorobenzene
Katalógus szám: (MOLEM71909834)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1,2-Difluorobenzene
UOM:  1 * 100 g