  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
1,2,3-Trifluorobenzene
2  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,2,3-Trifluorobenzene ≥98%
Katalógus szám: (MOLEM42703898)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1,2,3-Trifluorobenzene
UOM:  1 * 5 g