  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,2,3,4-Tetrafluorobenzene ≥99%
Katalógus szám: (MOLEM21602144)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
UOM:  1 * 5 g