  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Chlorothiophenol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Chlorothiophenol ≥97%
Katalógus szám: (ACRO222000010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Chlorothiophenol
UOM:  1 * 1 ml
Katalógus szám: (MOLE62111567-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Chlorothiophenol
UOM:  1 * 5 g