  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,6-Dichloroaniline
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,6-Dichloroaniline ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,6-Dichloroaniline ≥98%
Katalógus szám: (PROOMM0006.21)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   2,6-Dichloroaniline
UOM:  1 * 100 mg
Katalógus szám: (PROOU-RCA-007)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   2,6-Dichloroaniline
UOM:  1 * 100 mg
Katalógus szám: (MOLEM30583485)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2,6-Dichloroaniline
UOM:  1 * 100 g
1 - 5  of 5