  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,5-Dichloroaniline
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,5-Dichloroaniline ≥99%
Katalógus szám: (MOLE32619825-1KG)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2,5-Dichloroaniline
UOM:  1 * 1 kg