  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mintaosztók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  HAVER & BOECKER
Leírás:   A szitált anyag reprezentatív mintarészletekké osztására szolgál.
Gyártó:  HAVER & BOECKER
Leírás:   Forgó mintamennyiség-csökkentő 30 tölcsérrel és elvezetésekkel, Max. töltési mennyiség: 300 ml, Max. töltési méret: 2,5 mm
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   Sample splitters are used for the simple dividing and reduction of bulk materials of all kinds. Ideal for the on site reduction of sample material. De...
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   Rotating Tube Divider, PT 200 complete unit including bottom cone (with 1 quick release sample outlet, max dividing ratio 1:5), vibratory feeder DR100-75 and data cable, 10 sample bottles ( 500 ml) and collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Max. töltési méret, mm: ≤ 10 mm, Fordulatszám, ford./perc: 50
Katalógus szám: (411-3311)
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   Rotating sample divider PT 100 for representative division/extraction of samples from the bulk. This procedure guarantees a very high degree of dividi...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Provides an efficient method of preparing subsamples of collected water-sediment mixtures from stream flows for water quality analysis.
1 - 6  of 6