  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "kriogen-cimkek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/84/18945084.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A PolarSafe kör alakú címkék kémiailag semleges poliészterből készülnek, amelyek a tapadófelületüknek köszönhetően laboratóriumi üveg és műanyag termé...
Katalógus szám: (479-3291)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Jelölő címkék ultra-alacsony hőmérsékleten történő használatra szolgálnak, golyóstollal feliratozhatók.
UOM:  1 * 200 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   The strong, permanent adhesive on these labels withstands cold storage temperatures and maintains adhesion to glass, plastic, cardboard and more, even...
Katalógus szám: (HEATHEALCRY-1700)
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   These labels are temperature resistant -196 to +150 °C and are chemically inert.
UOM:  1 * 1.700 DB
1 - 4  of 4