Szeretne újra bejelentkezni?
Sentino® mikrobiológiai pumpa rendszer, Pall Life Sciences
Gyártó: Pall Laboratory
Sentino™
516-0952EA 521000 HUF InStock
516-0952
Sentino® mikrobiológiai pumpa rendszer, Pall Life Sciences
Pumpák Perisztaltikus pumpák
A Sentino® pumpa rendszer a Pall cég MicroFunnel™ szűrőegységgel együtt. A mintát perisztaltikus pumpa juttatja a szűrőre, a szűrlet közvetlenül a lefolyóba vagy a hulladékgyűjtőbe kerül. A szűrőház PC-ABS kopolimerből, a billentyűzet és a védőfólia PE-ből, a szivattyúfej PEI-ből készül. A pumpa görgőinek anyaga PTFE töltésű PBT, a csőrendszer és az adapter PP.
  • Biztonság: a rendszer szükségtelenné teszi a vákuum alatt álló folyadékcsapdát, ezzel megelőzi az összeroppanásos baleseteket.
  • Az egyszerhasználatos kialakítás egyúttal szükségtelenné teszi a tisztítást és a csövek autoklávozását, így idő takarítható meg
  • Könnyen tisztítható: a berendezés formájának és a szerkezeti anyagoknak köszönhetően szabványos laboratóriumi fertőtlenítőszerekkel könnyen tisztítható
  • A lágy érintéssel működő billentyűzet egyszerű kapcsolófunkciót és impulzusfunkciókat tartalmaz a szűrés szabályozásához, bonyolult programozás nélkül
A perisztaltikus áramlás átszívja a mintát a szűrőn és a folyadékvezetéken, így nincs szükség vákuumforrásra. Gondoskodik arról is, hogy a folyadék egy irányba folyjon, így az nem juthat vissza és nem szennyezheti be a mintát. Az US EPA, ISO és ASTM által előírt mikroszűrési módszerek követelményeinek minél jobb kielégítésére az üzemi paramétereket előre beállítják és rögzítik, ezáltal szükségtelenné válik a részletes validálás. A rögzített paraméterek megakadályozzák a szűrési paraméterek módosulását, amely hátrányosan befolyásolhatná a telepek visszanyerését és az eredmények megbízhatóságát.
Szállítási információk: A Sentino® mikrobiológiai szivattyúrendszer egy szivattyút, egy db egyszer használatos folyadékvezetékeket, egy hálózati transzformátort (120 vagy 240 V feszültségre), 1 db EU-csatlakozós hálózati kábelt CEE 7/7 dugóval, 1 db brit csatlakozós hálózati kábelt BS1363 dugóval és 1 db NEMA 5-15P dugós észak-amerikai csatlakozós hálózati kábelt tartalmaz.
A tartalék egyszer használatos folyadékvezetékeket (cikkszáma 516-0417 - 10 db/csomag) külön kell megrendelni.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség