  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroszkóp lámpák
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (UVPA92-0023-02)
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   Microscope bulb, Microscope lamp, blue-white 445 nm, tube Ø: 11 mm
UOM:  1 * 1 DB