Szeretne újra bejelentkezni?
Capillaries, Na-heparinized (coated), for blood gas analysis
Gyártó: Hirschmann Laborgeräte
Borosilicate glass 3.3.
  • Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Külső átmérő Belső átmérő Hossz Néveleges térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1,75 mm 1,35 mm 80 mm 105 µl 1.000 HIRS9221280
1,75 mm 1,35 mm 125 mm 165 µl 1.000 HIRS9221212
1,75 mm 1,35 mm 150 mm 200 µl 1.000 HIRS9221215
1,75 mm 1,35 mm 75 mm 100 µl 1.000 HIRS9221275
1,75 mm 1,35 mm 100 mm 130 µl 1.000 HIRS9221210
2,35 mm 1,55 mm 75 mm 140 µl 1.000 HIRS9222275
2,35 mm 1,55 mm 100 mm 185 µll 1.000 HIRS9222210
2,35 mm 1,55 mm 150 mm 280 µl 1.000 HIRS9222215
2,35 mm 1,55 mm 125 mm 235 µl 1.000 HIRS9222212
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Mágnes, kerek, 8 × 4 mm, mindkét oldala mágneses 10 HIRS9228105
Rudak mágneses keverőhöz, 9 × 0,6 mm 1.000 612-2499
Rudak mágneses keverőhöz, 9 × 8 mm 1.000 HIRS9228102
Zárókupakok 1.000 HIRS9228104
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség