Szeretne újra bejelentkezni?
Flat flange flasks, round bottom, with with flat flange, thermostatic jacket and drain valve
Gyártó: Lenz
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without graduation, with laboratory flange LF, with groove, with two connectors (with threads GL 14 / GL 18 or ball flanges KF 15). With 2 plastic olives GL14/18 and screw caps.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat . Külső átmérő Magasság M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
10000 ml LF 100 laboratóriumi perem 236 mm 395 mm 1 LENZ06040279
10000 ml LF 200 laboratóriumi perem 350 mm 525 mm 1 LENZ06041588
10000 ml LF 150 laboratóriumi perem 350 mm 525 mm 1 LENZ06041488
1000 ml LF 60 laboratóriumi perem 165 mm 315 mm 1 LENZ06041170
1000 ml LF 60 laboratóriumi perem 315 mm 315 mm 1 LENZ06040170
2000 ml LF 100 laboratóriumi perem 206 mm 360 mm 1 LENZ06041273
250 ml LF 60 laboratóriumi perem 105 mm 255 mm 1 LENZ06041149
250 ml LF 60 laboratóriumi perem 105 mm 255 mm 1 LENZ06040149
4000 ml LF 100 laboratóriumi perem 236 mm 395 mm 1 LENZ06041279
500 ml LF 60 laboratóriumi perem 131 mm 280 mm 1 LENZ06040158
6000 ml LF 100 laboratóriumi perem 280 mm 440 mm 1 LENZ06041285
6000 ml LF 150 laboratóriumi perem 280 mm 455 mm 1 LENZ06041485
6000 ml LF 200 laboratóriumi perem 280 mm 440 mm 1 LENZ06041585
6000 ml LF 150 laboratóriumi perem 280 mm 455 mm 1 LENZ06040485
6000 ml LF 100 laboratóriumi perem 280 mm 440 mm 1 LENZ06040285
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség