Szeretne újra bejelentkezni?
Reaction vessels, round bottom, with flat flange
Gyártó: Lenz
DURAN® borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Spherical, with thermostatic jacket and flange with groove.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat . Külső átmérő Magasság M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
10000 ml LF 200 laboratóriumi perem 350 mm 420 mm 1 LENZ06021588
10000 ml LF 100 laboratóriumi perem 236 mm 295 mm 1 LENZ06020279
10000 ml LF 150 laboratóriumi perem 350 mm 420 mm 1 LENZ06020488
1000 ml LF 60 laboratóriumi perem 165 mm 215 mm 1 LENZ06021170
1000 ml LF 60 laboratóriumi perem 165 mm 215 mm 1 LENZ06020170
250 ml LF 60 laboratóriumi perem 105 mm 155 mm 1 LENZ06020149
250 ml LF 60 laboratóriumi perem 105 mm 155 mm 1 LENZ06021149
4000 ml LF 100 laboratóriumi perem 236 mm 295 mm 1 LENZ06021279
500 ml LF 60 laboratóriumi perem 131 mm 180 mm 1 LENZ06021158
500 ml LF 60 laboratóriumi perem 131 mm 180 mm 1 LENZ06020158
6000 ml LF 100 laboratóriumi perem 280 mm 340 mm 1 LENZ06021285
6000 ml LF 150 laboratóriumi perem 280 mm 355 mm 1 LENZ06020485
6000 ml LF 200 laboratóriumi perem 280 mm 340 mm 1 LENZ06021585
6000 ml LF 100 laboratóriumi perem 280 mm 340 mm 1 LENZ06020285
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség