Szeretne újra bejelentkezni?
Micro capillaries, disposable, Openend®
Gyártó: Hirschmann Laborgeräte
openend®
Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configuration.
  • Openend is filled by capillary action beyond the middle to approximately the printed ring mark
  • Residual medium on the outside of the capillary is removed
  • Capillary separated through gentle pressure with the fingers
  • The completely filled part now contains the exact volume
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Nátrium-heparinozott mikrokapillárisok, DURAN®, 10 µl, hosszúság: 60 mm 60 mm 1.000 HIRS905021001
Nátrium-heparinozott mikrokapillárisok, DURAN®, 20 µl, hosszúság: 60 mm 60 mm 1.000 HIRS905022001
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories for micro capillaries, disposable
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Pipettázási segédeszköz túlnyomásos labdával, ürítéshez, 0,5 - 100 µl egyszer használatos mikropipettákhoz 10 HIRS9650101
Fogó pipetták biztonságos fogásához 10 HIRS9660101
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség