  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
cis-Dichloroethylene
2  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   cis-Dichloroethylene ≥97% stabilised
Katalógus szám: (PROOU-RHH-057)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   cis-Dichloroethylene
UOM:  1 * 100 mg