  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Ethylbutyraldehyde
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (B23465.AK)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Ethylbutyraldehyde
UOM:  1 * 250 ml