  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-Bromo-3,3-dimethylbutanone ≥97%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1-Bromo-3,3-dimethylbutanone ≥93%
Katalógus szám: (MOLE34413636-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
UOM:  1 * 25 g