Szeretne újra bejelentkezni?
Filter papers for healthcare applications, grade 470, Whatman™
Gyártó: Whatman (GE Healthcare)
Whatman™
  • Soft surface
  • For gelatinous samples
  • Can be used for the absorption of culture media, as a blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
470 203×305 mm 25 WHAT10318489
470 460×570 mm 100 WHAT10318493
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség