Szeretne újra bejelentkezni?
Compact burettes, SILBERBRAND
Gyártó: Brand
SILBERBRAND
Soda-lime glass AR-GLAS®
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Black graduations
  • Discharge tube with outer diameter 8 mm
Error limits according to class B
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Osztás Tűrés Hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
25 ml 0,1 ml 0,08 ± ml 400 mm 2 661-1171
50 ml 0,1 ml 0,10 ± ml 620 mm 2 661-1172
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Csap, PTFE, levehető polipropilén heggyel 1 BRND11800
Tartalék bürettahegy, polipropilén, csavaros csatlakozóval 1 BRND11600
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség