Szeretne újra bejelentkezni?
Bioprocessing bags, Standard Flexboy®
Gyártó: Sartorius
Standard Flexboy® Bioprocessing bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products. They provide a single-use alternative to traditional glass, stainless steel and rigid plastic carboys in a large variety of applications.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Cost effective and reduced risk of cross contamination
  • Flexible and high security of supply
  • Process safety and integrity
  • High sterility assurance level
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
With TPE tubes and Sartopore® 2 gamma capsules
Leírás Térfogat Szélesség × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Használatra kész zacskók, normál 1 l 155×299 mm 20 391-0200 Blocked
Használatra kész zacskók, normál 5 l 332×376 mm 20 391-0202 Blocked
Használatra kész zacskók, film: 0,2 µm 5 l 332×376 mm 20 391-0209 Blocked
Használatra kész zacskók, normál 3 l 223×381 mm 20 391-0201 Blocked
Használatra kész zacskók, film: 0,2 µm 10 l 300×621 mm 20 391-0211 Blocked
Használatra kész zacskók, film: 0,2 µm 20 l 431×654 mm 10 391-0212 Blocked
Használatra kész zacskók, film: 0,2 µm 50 l 580×790 mm 10 391-0213 Blocked
Használatra kész zacskók, film: 0,1 µm 50 l 580×790 mm 10 391-0214 Blocked
Használatra kész zacskók, normál 0,15 l 85×205 mm 50 391-0199 Blocked
with TPE tubes & Sartopore® 2 gamma capsules
Leírás Térfogat Szélesség × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Használatra kész zacskók, film: 0,2 µm 1 l 155×299 mm 20 391-0207
Használatra kész zacskók, film: 0,2 µm 3 l 223×381 mm 20 391-0208 Blocked
Blocked A termék nem elérhető a webáruházban. További információért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal emailben, telefonon vagy a chat funkció használatával!
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség