  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Trifluorecetsav
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"30"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Trifluorecetsav HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Trifluorecetsav 100% HiPerSolv CHROMANORM® HPLC célra
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Trifluorecetsav for peptide synthesis
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, ...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Trifluorecetsav
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Trifluorecetsav
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Trifluorecetsav
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Trifluorecetsav
1 - 8  of 30
  1  2  3  4  Következő