  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "tetradecafluorhexan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (15812.14)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Perfluorohexane
UOM:  1 * 25 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Perfluorohexane