  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "octadecafluoroctan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Perfluorooctane
Katalógus szám: (MOLEM39889137)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Perfluorooctane
UOM:  1 * 5 g